Merck
139440
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC(CH3)(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13BrO4/c1-4-12-6(10)8(3,9)7(11)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate acts as initiator during the atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate.
Zastosowanie
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate was used to investigate the 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine as an effective reducing agent for the radical chain conversion of primary bromoesters to the corresponding esters. It was used in the synthesis of polystyrene macroinitiator via atom transfer radical polymerization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Controlled/?living? atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate using various initiation systems.
Matyjaszewski K, et al.
Macromolecules, 31(5), 1527-1534 (1998)
TAILOR MADE POLYMERIC SYSTEMATIC LIBRARIES VIA ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION.
Jakubowski W, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(2), 369-369 (2008)
Organic reducing agents. Reduction of electron deficient bromides by 1, 2, 2, 6, 6-pentamethylpiperidine (PMP)/mercaptoethanol.
Amoli M, et al.
Tetrahedron Letters, 36(23), 3997-4000 (1995)