Kluczowe dokumenty
135267
Bromochloromethane
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.5%
Synonim(y):
Chlorobromometan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
117 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
może zawierać
100 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
gęstość
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis