Merck
457493
Sigma-Aldrich
Bromochloromethane-d2
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
BrCD2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
gęstość
2.022 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Br
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2/i1D2
Klucz InChI
JPOXNPPZZKNXOV-DICFDUPASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)