Kluczowe dokumenty
139181
Bromodichloromethane
≥97%
Synonim(y):
Dichlorobromomethane
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
Formularz
liquid
zawiera
potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?