Kluczowe dokumenty
206326
Dibromochloromethane
97%
Synonim(y):
Chlorodibromomethane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
gęstość
2.451 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?