Kluczowe dokumenty
PHR3497
Dibromochloromethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
gęstość
2.451 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)