Merck
735108
Sigma-Aldrich
Dibromochloromethane-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Chlorodibromomethane-13C
About This Item
Wzór liniowy:
Br213CHCl
Masa cząsteczkowa:
209.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
gęstość
2.463 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Klucz InChI
GATVIKZLVQHOMN-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rocio Aranda-Rodriguez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 992, 76-85 (2015-05-13)
Humans are continuously exposed to volatile organic compounds (VOCs) as these chemicals are ubiquitously present in most indoor and outdoor environments. In order to assess recent exposure to VOCs for population-based studies, VOCs are measured in the blood of participants.