Kluczowe dokumenty
741833
L-Citrulline-5,5-d2
97 atom % D (partial deuteration at C4), 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CONHCD2(CH2)2CH(NH2)COOH
Masa cząsteczkowa:
177.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
97 atom % D (partial deuteration at C4)
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3D2
Klucz InChI
RHGKLRLOHDJJDR-XHNVGKFISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?