Merck
748935
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5-13C,4,4,5,5-d4
97 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
S-2-Amino-5-ureidopentanoic-5-13C-4,4,5,5-d4 acid
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CONH13CD2CD2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
Klucz InChI
RHGKLRLOHDJJDR-BRCPYFOBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)