Próba
97%
mp
178-180 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
Klucz InChI
QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Nitrobenzenesulfonamide is the nitrene source during on pot procedure for copper(I)-catalyzed asymmetric alkene aziridination. It reacts with diazacrown ether, N,N′-dibenzyl-1,7,10,16-tetraoxo-4,13-diazacyclooctadecane to form molecular complexes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Copper (I)-catalyzed asymmetric alkene aziridination mediated by PhI (OAc)< sub> 2</sub>: a facile one-pot procedure.
Tetrahedron Letters, 45(20), 3965-3968 (2004)
The 1: 2 and 1: 1 molecular complexes of N,N'-dibenzyl-4, 13-diaza-18-crown-6 with 4-nitrobenzenesulfonamide and dithiooxamide.
Journal of Molecular Structure, 794(1), 110-114 (2006)
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(5), 811-818 (2015-02-24)
Nitroreductases (NRs) and ene-reductases (ERs) both utilize flavin mononucleotide cofactors but catalyze distinct reactions. NRs reduce nitroaromatics, whereas ERs reduce unsaturated C=C double bonds, and these functionalities are known to somewhat overlap. Recent studies on the ER xenobiotic reductase A