Kluczowe dokumenty
110108
cis-Pinonic acid
98%
Synonim(y):
cis-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
104-107 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1
Klucz InChI
SIZDUQQDBXJXLQ-SFYZADRCSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)