Key Documents
10904
3-Chloro-2-butanone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
Synonim(y):
Chloro-MEK
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Próba
≥96.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
114-117 °C (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
Klucz InChI
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?