About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHClCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.55
Beilstein:
385637
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
Klucz InChI
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Chloro-2-butanon reaguje z 1,4-dianionem acetofenonu N-etoksykarbonylohydrazonu dając pochodne pirazoliny.
Zastosowanie
3-Chloro-2-butanon został wykorzystany do produkcji chiralnych alkoholi z pochodnych acetofenonu, β-ketoestrów i N-Boc-3-pirolidynonu przez rekombinowane komórki E. coli. Został on wykorzystany w syntezie prekursora karbenu, chlorku 3-arylo-4,5-dimetylotiazoliowego.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Nobuya Itoh et al.
European journal of biochemistry, 269(9), 2394-2402 (2002-05-03)
Phenylacetaldehyde reductase (PAR) produced by styrene-assimilating Corynebacterium strain ST-10 was used to synthesize chiral alcohols. This enzyme with a broad substrate range reduced various prochiral aromatic ketones and beta-ketoesters to yield optically active secondary alcohols with an enantiomeric purity of
Reaction of α-chloroketones with 1, 4-dianion of acetophenone n-ethoxy-carbonylhydrazone.
Matsumura N, et al.
Tetrahedron Letters, 25(40), 4529-4532 (1984)
Georgios C Vougioukalakis et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2234-2245 (2008-01-29)
A new family of ruthenium-based olefin metathesis catalysts bearing a series of thiazole-2-ylidene ligands has been prepared. These complexes are readily accessible in one step from commercially available (PCy3)2Cl2Ru=CHPh or (PCy3)Cl2Ru=CH(o-iPrO-Ph) and have been fully characterized. The X-ray crystal structures