Zintensyfikowane i ciągłe przetwarzanie w dół strumienia
Większa wydajność operacyjna i elastyczność przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu i kosztów
Chcesz zwiększyć wydajność procesów niższego szczebla?
Transformacja procesów produkcji biomateriałów jest przyspieszana przez popyt na nowe terapeutyki w połączeniu z potrzebą obniżenia kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności operacyjnej i produktywności.
Intensyfikacja procesów, zamknięte i ciągłe bioprzetwarzanie to podstawowe strategie osiągania tych celów. Są one szeroko i z powodzeniem wdrażane w pakietach downstream, aby były bardziej wydajne, szybsze, mniejsze, tańsze i zrównoważone.
Aby pomóc producentom biofarmaceutycznym w intensyfikacji, zamykaniu, cyfrowym ulepszaniu lub przejściu na pełną ciągłość procesów i uzyskaniu nowego poziomu wydajności operacyjnej i elastyczności, istnieje wiele dźwigni w pakiecie DSP.
Przepływowa chromatografia polerująca
Chromatografia polerująca występuje po inaktywacji wirusowej przetwarzania mAb w celu usunięcia wszelkich pozostałych zanieczyszczeń ze strumienia zasilającego przeciwciała monoklonalne. W tradycyjnych procesach wsadowych etapy polerowania stanowią prawie 25% kosztów produkcji. Integracja poszczególnych etapów polerowania w jeden, ciągły proces przepływowy zapewnia zwiększoną wydajność i produktywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów nawet o 10%. To zintensyfikowane podejście obniża ogólną ilość zajmowanego miejsca poprzez eliminację pośrednich zbiorników magazynowych, zmniejszenie zużycia buforów i usunięcie etapów rozcieńczania produktu. Koszty ogólne, takie jak interwencja operatora, są dodatkowo zmniejszone dzięki integracji systemów kontroli procesu.
- Eshmuno®. CP-FT Resin, zaprojektowana w celu zapewnienia skutecznego usuwania agregatów mAb w trybie przepływowej chromatografii czołowej, umożliwiając 10-krotnie większe obciążenie niż tradycyjna chromatografia CEX typu bind/elute.
- Natrix® Q Chromatography Membrane, wysokowydajny adsorber membranowy o silnym działaniu anionowymiennym przeznaczony do oczyszczania biomolekuł w warunkach przepływowych.
Powiązane kategorie
Jednorazowe i wielorazowe systemy chromatograficzne mają kluczowe znaczenie dla rozdzielania cennych cząsteczek.
Chromatografia powinowactwa jest często stosowana podczas fazy wychwytywania w celu wyizolowania cząsteczki docelowej i zmniejszenia objętości procesu.
Chromatografia jonowymienna (IEX) oddziela biomolekuły w oparciu o różnicę ładunku między cząsteczką docelową a żywicą chromatograficzną.
Zoptymalizuj oczyszczanie na dalszych etapach przy użyciu chromatografii membranowej do wychwytywania i polerowania. Membrany Natrix zwiększają ekonomiczność i wydajność zakładu.
Zwiększ precyzję filtracji: Nasze produkty o przepływie stycznym zapewniają czystość mAbs, szczepionek i nie tylko, skalując się od jednorazowego do wielokrotnego użytku.
Powiązane zasoby
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
Powiązane seminaria internetowe
Poprawa wydajności procesów i redukcja kosztów
Powiązane materiały wideo
Platforma BioContinuum™: Umożliwia stworzenie zakładu produkcji biomasy przyszłości!