Zintensyfikowane i ciągłe przetwarzanie w dół strumienia
Większa wydajność operacyjna i elastyczność przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu i kosztów
Chcesz zwiększyć wydajność procesów niższego szczebla?
Transformacja procesów produkcji biomateriałów jest przyspieszana przez popyt na nowe terapeutyki w połączeniu z potrzebą obniżenia kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności operacyjnej i produktywności.
Intensyfikacja procesów, zamknięte i ciągłe bioprzetwarzanie to podstawowe strategie osiągania tych celów. Są one szeroko i z powodzeniem wdrażane w pakietach downstream, aby były bardziej wydajne, szybsze, mniejsze, tańsze i zrównoważone.
Aby pomóc producentom biofarmaceutycznym w intensyfikacji, zamykaniu, cyfrowym ulepszaniu lub przejściu na pełną ciągłość procesów i uzyskaniu nowego poziomu wydajności operacyjnej i elastyczności, istnieje wiele dźwigni w pakiecie DSP.
Ultrafiltracja
Użycie jednoprzebiegowej filtracji z przepływem stycznym (SPTFF) eliminuje potrzebę stosowania zbiorników retencyjnych lub pętli retentatu, umożliwiając pracę przepływową i zintensyfikowane przetwarzanie przeciwciał monoklonalnych. Produktywność i wydajność procesu DSP mAb można dodatkowo zwiększyć poprzez połączenie SPTFF z operacjami jednostki chromatograficznej. SPTFF ma również wyjątkową pozycję umożliwiającą tworzenie preparatów o wysokim stężeniu z lepszym odzyskiwaniem produktu na końcowym etapie formulacji.
- Pellicon® SPTFF oferuje niezrównane rozwiązanie do zmniejszania objętości w procesie w ramach dalszego przetwarzania produktów leczniczych, osiągania stężeń i wydajności nieosiągalnych w przypadku wsadowego TFF ze względu na ograniczenia objętości roboczej oraz umożliwienia połączonych i ciągłych procesów.
- Pellicon® Cassettes konsekwentnie i niezawodnie zapewniają czystość na każdym etapie i w każdej skali przez cały okres życia produktu leczniczego.
- Pellicon® Capsules do filtracji strumieni zasilających, które wymagają możliwości jednorazowego użytku, w tym zwiększonej łatwości użytkowania, elastyczności procesu, zwrotu produktu i zmniejszonego narażenia operatora.
Powiązane kategorie
Jednorazowe i wielorazowe systemy chromatograficzne mają kluczowe znaczenie dla rozdzielania cennych cząsteczek.
Chromatografia powinowactwa jest często stosowana podczas fazy wychwytywania w celu wyizolowania cząsteczki docelowej i zmniejszenia objętości procesu.
Chromatografia jonowymienna (IEX) oddziela biomolekuły w oparciu o różnicę ładunku między cząsteczką docelową a żywicą chromatograficzną.
Zoptymalizuj oczyszczanie na dalszych etapach przy użyciu chromatografii membranowej do wychwytywania i polerowania. Membrany Natrix zwiększają ekonomiczność i wydajność zakładu.
Zwiększ precyzję filtracji: Nasze produkty o przepływie stycznym zapewniają czystość mAbs, szczepionek i nie tylko, skalując się od jednorazowego do wielokrotnego użytku.
Powiązane zasoby
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
Powiązane seminaria internetowe
Poprawa wydajności procesów i redukcja kosztów
Powiązane materiały wideo
Platforma BioContinuum™: Twoje narzędzie do tworzenia zakładów biomaszynowych przyszłości!