Merck
Tissue Dissociation
조직 해리 및 세포 탈착 시약 및 리소스.
세포 탈착 및 조직 해리를 위한 효소는 세포 생존율 및 많은 다운스트림 애플리케이션 성공을 위해 필수적인 조직의 스캐폴딩 및 구조적 지지를 제거하기 위해 필수적입니다. 트립신, 콜라겐분해효소, 파파인, 뉴클레아제, 히알루로니다아제, 엘라스타아제 및 프로테아제 XIV를 포함한 귀하의 세포 탈착 및 조직 해리를 위한 이상적인 효소를 선택하십시오. 자사의 효소는 광범위한 특성화, 우수한 효소 활성 및 로트 간 일관성을 제공하여 다음 성공을 설계할 수 있습니다. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
콜라겐분해효소
콜라겐분해효소는 천연 삼중 나선 콜라겐에서 펩타이드 결합을 절단합니다. 콜라겐분해효소는 천연 콜라겐을 가수분해하는 능력 때문에 동물 조직으로부터 세포를 분리하기 위해 광범위하게 사용됩니다. 콜라겐분해효소는 다양한 미생물 및 많은 다양한 동물 세포에서 존재합니다. 가장 강력한 콜라겐분해효소는 혐기성 박테리아인 클로스트리듐 히스톨리티쿰(Clostridium histolyticum)에서 분비된 “미가공” 콜라겐분해효소입니다. C. 히스톨리티쿰 콜라겐분해효소는 68,000 ~ 125,000 Da 분자량을 가지며 아연 및 칼슘을 필요로 하는 금속단백분해효소입니다. 자사의 정제 콜라겐분해효소 제품에는 미량의 카제이나제(단백질 분해) 또는 클로스트리페인 활성만 있습니다. 또한, 자사의 콜라겐분해효소는 무혈청 및 혈청 함유 배양 조건 모두에 적합하며 높은 세포 생존율을 초래할 만큼 충분히 온화합니다. 정제 VII형(Type VII) 콜라겐분해효소는 세포 배양 검사 및 멸균 여과 버전으로도 제공됩니다. 추가 정보를 위해, 콜라겐분해효소, Dispase®, 및 Liberase® 효소 기술 리소스 페이지를 방문하시기 바랍니다.
Roche 콜라겐분해효소 및 Liberase® 효소
자사의 광범위하게 특성화된 Roche 콜라겐분해효소 및 Liberase® 효소를 추가적으로 탐색해보시기 바랍니다. Roche 콜라겐분해효소는 수많은 다양한 세포 유형에서 사용하기에 적합한 반면에, 자사의 Liberase® 효소는 콜라겐분해효소 I 및 II와 Dispase® 또는 서몰리신 조합을 사용하여 광범위한 조직 유형을 충족시킵니다. Roche 조직 해리 효소 각각은 우수한 효소 활성 및 로트 간 일관성을 위해 제조되어 귀하가 다음 성공을 이루도록 도움이 됩니다. 
트립신
트립신은 부착 세포주 탈착 및 조직 해리에 사용하는 세린 프로테아제입니다. 천연 트립신 제제는 일반적으로 두 가지 용도 모두에서 보다 효율적인 것으로 밝혀졌습니다. 배양 세포는 트립신 또는 트립신-EDTA 용액을 사용한 처리에 의해 배양 기질에서 가장 일반적으로 제거됩니다. 트립신 농도 범위는 0.025% ~ 0.5%입니다. 그러나, 세포를 너무 오랫동안 너무 높은 트립신 농도로 배양하면 세포막이 손상되고 세포가 사멸합니다. 트립신은 조직 해리를 위해 단독으로 또는 다른 효소에 대한 보충제로 사용됩니다. 추가 정보를 위해, 트립신 기술 리소스 페이지를 방문하십시오.
추가 조직 해리 및 세포 탈착 효소
자사의 광범위한 포트폴리오는 귀하의 특정한 세포 배양 및 조직 해리 필요를 위한 다양한 조직 해리 효소를 함유하고 있습니다. 예를 들어, 히알루로니다아제는 조직 해리를 위한 프로테아제에 대한 보충제로서 사용됩니다. 이는 히알루론산, 콘드로이틴, 콘드로이틴 4-황산염 및 6-황산염 및 더마탄에서 N-아세틸갈락토사민 또는 N-아세틸갈락토사민 황산염과 글루쿠론산 사이의 1,4-b-D-글리코시드 결합의 무작위 가수분해를 촉진합니다. DNase 및 RNase와 같은 다양한 뉴클레아제는 배양 중 손상된 세포로부터 핵산 방출이 초래한 점도를 감소시키도록 도움이 됩니다. 파파인은 파파야 라텍스에서 추출한 상대적으로 비특이적인 설프하이드릴 프로테아제입니다. 파파인은 단독으로 또는 콜라겐분해효소와 같은 다른 프로테아제에 첨가하여 사용합니다. 추가 정보를 위해, 조직 해리 및 세포 탈착 작업공정 필요에 대한 자사의 효소 및 기술 리소스를 탐색하십시오.