Merck
검출 기질 및 효소
자사의 다양한 검출 기질 및 효소 포트폴리오를 통한 ELISA, 면역조직화학, 웨스턴 블롯팅 등을 위한 효소 기반 단백질 검출 시스템
검출 기질 및 효소는 검출 시스템에서 도구 및 표적으로서 생명과학의 여러 영역에서 중요합니다. 자사의 효소 기질 및 기질 검출 시스템은 편의성, 안정성 및 일관성을 제공합니다. 이는 식별, 분석 및 균질성뿐만 아니라 해당하는 효소 시스템의 기능적 성능을 위해 자사 연구실에서 일상적으로 분석됩니다. 자사는 효소 분석, ELISA, 블롯팅, 이미징 및 많은 기타 애플리케이션에서 사용하기 위한 기질, 완충액 및 시약을 분말, 액체, 정제 및 캡슐 형태로 제공합니다. 자사의 고순도 효소는 광범위한 특성화를 거쳤으며 로트 간 일관성을 제공합니다. 자사의 효소 제품을 탐색하고 다양한 검출 방법에서 자사의 검출 기질 및 효소를 활용하는 방법을 발견하십시오. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
퍼록시다아제 효소
자사의 퍼록시다아제 효소는 전세계에서 진단 제조 및 실험실 규모 연구 애플케이션을 위한 산업 표준으로 인식됩니다. 호스래디시(Horseradish) 퍼록시다아제(HRP) 효소, 퍼록시다아제 효소 제품, 호스래디시 퍼록시다아제 기질 및 억제제는 ELISA, 면역조직화학 기술 및 블롯팅 분석에서 2차 검출 시약으로 광범위하게 사용됩니다. 또한, 자사의 HRP를 항체 및 아비딘을 포함한 귀하의 자체 분자에 접합할 수 있습니다. 자사의 퍼옥시다제 제품에는 ELISA 및 SIGMAFAST OPD(o-페닐렌디아민 디하이드로클로라이드) 정제를 위한 3,3',5,5'-테트라메틸벤지딘(TMB) 액체 기질 시스템과 같은 HRP 효소 및 발색 기질의 변형이 포함됩니다. 기타 제품에는 Lumi-LightPLUS 웨스턴 블롯팅 기질 및 BM 화학발광 ELISA 기질(POD)과 같은 초고감도 검출을 위한 HRP 화학발광 기질이 있습니다.
알칼라인 포스파타아제(ALP) 효소
자사의 신뢰할 수 있는 ALP는 면역조직화학 분석, 노던, 서던 및 웨스턴 블롯 애플리케이션뿐만 아니라 ELISA 기반 진단에서도 사용됩니다. 자사의 ALP 리소스를 탐색하여 귀하의 분석 필요에 적절한 프로토콜을 발견하십시오. 자사는 다양한 ALP 제품 및 알칼라인 포스파타아제 기질을 제공합니다. 옵션에는 포스파타제 기질 정제, SIGMAFAST BCIP®/NBT 정제 및 ELISA 즉시 사용 가능 용액을 위한 알칼리성 포스파타제 황색(pNPP) 액체 기질 시스템과 같은 비색 기질 및 발색 기질이 포함됩니다. 조직화학적 기질은 나프톨 AS-TR 인산 이나트륨 염 및 5-브로모-4-클로로-3-인돌릴 인산 이나트륨 염을 포함합니다. 또한 CDP-Star®, Roche의 즉시 사용 가능한 이나트륨 2-클로로-5-(4-메톡시스피로 {1,2-디옥세탄-3,2'-(5'클로로)트리사이클로 [3.3.1.13,7 ] 데칸}-4-일)-1-페닐 포스페이트과 같은 초고감도 검출을 위한 화학발광 기질을 제공합니다.
루시페라아제 시약
루시페라아제는 생물발광 기술의 원천이며 반딧불이 루시페라아제는 널리 사용되는 생물발광 리포터입니다. 이러한 고감도 루시페라제 효소 제품은 분자 및 세포 생물학에서 광범위하게 사용되며, 유전 기능에 대한 리포터로서 ATP의 효율적인 검출 및 정량을 위해 사용됩니다. 광 생성 반응은 D-루시페린 활성화에 의해 개시됩니다. 반딧불이 루시페라아제가 D-루시페린의 산화를 촉진하는 시점에 ATP는 가수 분해되며 빛이 방출됩니다. 자사는 용액 및 분말과 같은 다양한 루시페라아제 형식을 제공하여 귀하의 생체 발광 실험 필요성을 충족시킵니다. 자사는 반딧불이 개체군을 보호하기 위해 고활성 친환경 재조합 반딧불이 루시페라아제를 제공합니다. 또한, 루시페라아제 분석을 위한 루시페라아제 기질인 D-루시페린의 변형을 제공합니다.  
추가 검출 기질
자사의 광범위한 추가 검출 기질 제품군은 광범위한 애플리케이션을 보유하여 귀하의 필요를 충족시킵니다. 이는 액틴 마이크로필라멘트의 염색 및 표지와 세포 내 콜레스테롤 및 지단백질 검출을 위한 기질을 포함합니다. OPD, TMB, BCIP, pNPP, fast red, ABTS, DAB, 화학발광 등을 포함한 ELISA, 면역조직화학 및 웨스턴 블롯팅을 위한 효소 기반 검출 시스템을 탐색하십시오. 자사는 기본적인 시약 분말뿐만 아니라 편리한 용액 및 정제를 제조합니다. 또한, 자사의 검출 기질과 함께 최적의 성능을 위해 특별히 제조된 증강제 및 정지 용액을 제공합니다. 