Merck
RNA & DNA 정제를 위한 GenElute™-E 키트
RNA & DNA 정제 워크플로를 간소화하십시오.
GenElute™-E 키트는 DNA 및 RNA가 컬럼을 통과하는 동안 네거티브 크로마토그래피 방법으로 분자를 크기, 트랩핑 단백질, 지질 및 이온 성분에 따라 분리합니다. 이 간소화된 정제 방법은 기존의 실리카 기반 정제 키트에 비해 이점을 제공합니다. GenElute™-E Single Spin DNA 및 RNA 정제 기술은 포유류 세포, 혈액, 조직 및 식물조직 검체로부터 급속 DNA 및 RNA 추출 및 정제를 가능하게 합니다. 머크의 최신 GenElute™-E 바이러스 RNA/DNA 키트를 이용하면 SARS-CoV-2를 포함하여 질병 연구 워크플로의 요구사항에 맞춘 빠르고 신뢰할 수 있는 바이러스 RNA & DNA 정제가 가능합니다. qPCR 어플리케이션에서 면봉 및 대변 검체에 사용될 수 있는 기술 가이드가 포함된 GenElute™-E 바이러스 RNA/DNA 키트에 대해 자세히 알아보십시오.
참고: GenElute™-E 바이러스 RNA/DNA 키트는 연구 목적으로만 사용 가능합니다. 진단 절차에 사용금지. 유럽에서 판매할 수 없는 제품.
GenElute™-E 바이러스 RNA/DNA 키트의 첫 구매 20% 할인을 받으려면 프로모션 코드 “VIT”를 사용하십시오.  해당 코드는 2023년 7월 1일까지 유효합니다.
식물 검체의 핵산 준비 시 잠재적인 불순물 및 PCR 억제제를 평가하는 추가 자료는 표준식물 DNA 및 RNA 정제 GenElute™-E 페이지에서 찾아볼 수 있으며, GenElute™-E FAQ 자료 허브에서 더 자세히 알아볼 수 있습니다.