ウェスタンブロッティング
ウェスタンブロッティングは、タンパク質の検出、分析、定量化を可能にする確立された分析手法です。この分析法は、組織ホモジネートや細胞溶解物などの複雑なサンプル中の特定のタンパク質分子を検出する目的で広く利用されています。ウェスタンブロッティングでは、通常、ゲル電気泳動によるタンパク質の分離と、それに続くポリフッ化ビニリデン(PVDF)またはニトロセルロースメンブレンへの転写が行われます。タンパク質を転写した後は、視覚化のために染色したり、N-末端配列解析、マススペクトル分析、免疫検出法により直接同定することができます。
ウェスタンブロッティング免疫検出では、タンパク質は特定の抗体への結合を通じて識別されます。通常は、一次抗体をHRPまたはAP結合二次抗体と組み合わせて使用して、適切な基質を用いた化学発光検出または比色検出を行います。または、蛍光標識された一次または二次抗体を使用して直接可視化することもできます。
関連技術資料
- 抗体基礎知識は、抗体の基本構造、抗体のクラスとサブクラス、特性、および抗体の形状を解説しています。
- 用途に応じた製品をお選びいただけるよう、各種抗体や他のタンパク質との結合に最適化されたアルカリホスファターゼおよび基質を幅広くご提供しています。
- ウェスタンブロッティングのローディングコントロール
- Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins extracted by boiling skin, tendons, ligaments, bones, etc. in the water.
- ゲルからウエスタンブロットメンブレンへのタンパク質の不十分な転写または一貫性のない転写と、その考えられる原因および対応策を示します。最適な転写条件は、目的のタンパク質の分子量によって異なる場合があります。
- すべて表示 (55)
関連プロトコル
- 細胞溶解のためのウエスタンブロッティングのサンプル調製方法と、培養組織および細胞からの効率的なタンパク質抽出について学びます。
- SDSポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースシートへのタンパク質の電気泳動転写を説明したさまざまなブロット手順のワークフローステップを含むウェスタンブロットプロトコル。イムノブロッティングプロトコルとしても知られています。
- 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP)/nitro blue tetrazolium (NBT) is an ideal insoluble substrate for use with alkaline phosphatase. This system produces a blue-purple product. The intense color can be observed visually, is very stable, and will not fade upon exposure to light.
- This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from GE Healthcare.
- The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- すべて表示 (23)
技術資料・プロトコールの検索
ウェスタンブロッティングは、特定のタンパク質の存在の検出、翻訳後修飾の程度の判定、クローニング用途でのタンパク質発現の検証、抗体エピトープマッピングでのタンパク質とバイオマーカーの発現レベルの分析、臨床現場での疾病マーカーのテストなどの目的のために生化学の分野で広く使用されています。
より多くのタンパク質を限られたサンプルで同時に解析する必要があるため、ブロッティング手法の感度とスピードを改善するための継続的な研究が進められています。ダブルブロッティングは、非特異的な相互作用によって引き起こされる擬陽性を排除します。ファーウェスタンブロッティングでは、タンパク質間の特異的な相互作用を検出できます。サウスウェスタンブロッティングは、特定のDNA配列と相互作用するタンパク質を同定するために使用されます。マルチストリップブロッティングは、ブロット間のばらつきを最小化しながら、作業量を増加させることができます。また、シグナルの産生に必要なタンパク質の量を減らし、ウェスタンブロッティングの定量的検出力を向上させる新技術の開発も進められています。
ワークフロー
ゲル電気泳動
タンパク質ゲル電気泳動は、ブロッティングの前にタンパク質を分離して解析するために使用されます。調製したタンパク質混合物をポリアクリルアミドゲルで泳動し、分子量と電荷に基づいてタンパク質を分類します。
メンブレンへの転写
電気泳動によってゲル上で分離されたタンパク質は、PVDFまたはニトロセルロースメンブレンに転写することによって固定化されます。転写では、ゲルからメンブレンにタンパク質を引き寄せるために電流が使用されます(エレクトロブロッティング)。
ハイライト
eBookダウンロード:タンパク質ブロッティングハンドブック – 発表できるブロッティングデータを得るためのヒントとコツ