Merck
HPLC Analysis of Synthetic Food Dyes on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of Synthetic Food Dyes on Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
フロキシンB
Dye content ≥80 %, certified by the BSC
ローズベンガル
certified by the BSC, Dye content ≥80 %
エリオグラウシン 二ナトリウム塩
coloring dye
タートラジン
analytical standard
サンセットイエロ-FCF
analytical standard
アルラレッドAC
analytical standard
アマランス
analytical standard
エリスロシンB
analytical standard
ファストグリーンFCF
analytical standard
インジゴカルミン
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium phosphate monobasic, pH 7.0 with ammonium hydroxide; [B] water; [C] acetonitrile
gradient
10% A constant; 85 to 25% B, 5 to 65% C in 6 min; 25% B, 65% C held for 5 min
flow rate
0.3 mL/min
column temp.
40 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
20 μg/mL each in water