Merck
P4030
Sigma-Aldrich
フロキシンB
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラブロモ-4,5,6,7-テトラクロロフルオレセイン 二ナトリウム塩, D&C;Red No. 28, アシッドレッド92, エオシン 10B, シアノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H2Br4Cl4Na2O5
CAS番号:
分子量:
829.63
カラーインデックス番号:
45410
Beilstein:
3887100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フロキシンB, Dye content ≥80 %, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥80%
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark red
溶解性
H2O: 1 mg/mL
εmax
1150-1300 at 546-550 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フロキシンBはキサンチリウムクラスの色素に含まれます。 これによる染色は、主に分裂酵母Schizosaccharomyces pombeの細胞倍数性および温度感受性の決定に使用されています。固形培地は鮮やかなピンク色をしています。
アプリケーション
フロキシンBは分裂酵母Schizosaccharomyces pombeを増殖させる酵母抽出ペプトンデキストロース(YEPD)の成分として使用されています。
適合性
マロリー(Mallory)のフロキシン-メチレンブルー染色やKreybergのケラチン・粘液染色法への使用について認証済みです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4030-BULK:
P4030-H:
P4030-VAR:
P4030-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Small Subunit Processome Is Required for Cell Cycle Progression at G1
Kara A. Bernstein and Susan J. Baserga
Molecular Biology of the Cell (2004)
Basic methods for fission yeast
Susan L
Yeast (2006)
Ander M de Lecea et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(13), 1853-1861 (2011-06-04)
Stable isotope measurements are an important tool for ecosystem trophic linkage studies. Ideally, fresh samples should be used for isotopic analysis, but in many cases organisms must be preserved and analysed later. In some cases dyes must be used to
Hang Qi et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(6), 1841-1847 (2012-03-24)
We investigated the molecular mechanisms underlying phloxine B (PhB)-induced photocytotoxicity in human T lymphocytic leukemia Jurkat cells. In addition to apoptosis-related biochemical events, photo-irradiated PhB generated intracellular reactive oxygen species (ROS), induced phosphorylation of c-Jun-N-terminal kinase (JNK) in an oxidative
Advances in Food and Nutrition Research, 61 (2010)
プロトコル
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal