Key Documents
BP569
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O4
CAS番号:
分子量:
280.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flavoxate
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI Key
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
3-Methylflavone-8-carboxylic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)