Merck
BP571
フラボキサート 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
3-メチル-4-オキソ-2-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-8-カルボン酸 2-(1-ピペリジニル)エチルエステル 塩酸塩, DW-61, Rec-7-0040
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
427.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flavoxate
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
InChI Key
XOEVKNFZUQEERE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Flavoxate hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Flavoxate Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    L-type Ca2+ (Cav1.2) channel inhibitor
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP571:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)