蒸気圧
5.6 mmHg ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChI Key
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
rat ... Gabra2(29706)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D126608-VAR:
D126608-1KG:
D126608-100G:
D126608-BULK:
D126608-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック