certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1031
traceable to Ph. Eur. Y0000016
traceable to USP 1572503
蒸気圧
5.6 mmHg ( 100 °C)
APIファミリー
propofol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChI Key
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Propofol is approved for induction and maintenance of paediatric anesthesia and sedation in children less than 3 years of age. The mechanism of action involves interaction with gamma-aminobutyric acid A receptor. Rapid effect and fewer side effects like postoperative nausea makes propofol a popular intravenous anesthetic agents.
アプリケーション
Propofol may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in emulsion dosage form by sequential injection technique with spectrophotometric and fluorimetric detections.
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1663-1ML:
PHR1663-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)