About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4SH
CAS番号:
分子量:
152.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.5579 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI Key
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
I27503-VAR:
I27503-1G:
I27503-BULK:
I27503-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)