About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11NO2
CAS番号:
分子量:
237.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
196-200 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
Nc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
InChI Key
YWHKBWPNCFDUPQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576263-1G:
576263-5G:
576263-BULK:
576263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Almeqdad Y Habashneh et al.
Archiv der Pharmazie, 347(6), 415-422 (2014-03-13)
A new series of N1-(flavon-6-yl)amidrazones were synthesized by reacting the hydrazonoyl chloride derived from 6-aminoflavone with the appropriate sec-cyclic amines. The antitumor activities of these compounds were evaluated on breast cancer (MCF-7) and leukemic (K562) cell lines. Among the compounds