アッセイ
80%
屈折率
n20/D 1.585 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Contains 2,6 isomers, remainder 2,5 isomers
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
545791-BULK:
545791-VAR:
545791-1G:
545791-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Silvia Maglioni et al.
Experimental gerontology, 56, 89-98 (2014-04-09)
Progressive neuronal deterioration accompanied by sensory functions decline is typically observed during aging. On the other hand, structural or functional alterations of specific sensory neurons extend lifespan in the nematode Caenorhabditis elegans. Hormesis is a phenomenon by which the body