製品名
TSKgel® Multipore HXL-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 18403
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
mixed
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel MultiporeHxl-M columns are packed with rigid, polymer beads that have a large pore size distribution within each particle, for the analysis of organic-soluble industrial polymers. Multipore linear columns are used when a broad range of polymer molecular weights is expected in the sample. They provide a smoother calibration curve than a mixed-bed linear column. TSKgel MultiporeHxl-M provides high resolution of polymers with a molecular weight up to several million Da. The shipping sovent THF can be replaced by benzene, chloroform, toluene and xylene, but not with dichloromethane and dichloroethane. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of organic solvents is needed.
物理的形状
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ガードカラム
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)