安全性情報
816137
TSKgel® G4000HXL (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
別名:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® G4000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 6 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 16137
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
6 μm
ポアサイズ
200 Å
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GEL G4000Hxlカラムは、硬質多孔質ポリマービーズが充填されています。 このカラムは、分子量が400,000 Da未満のポリマーの非水性分離に使用されます。輸送時の溶媒(THF)と直接交換できる溶媒の数は限られているため、より広い範囲の有機溶媒が必要な場合はTSK-GEL Hhrタイプのカラムをご使用ください。
物理的形状
Shipped in THF.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)