製品名
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 6 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 07113
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
4 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
6 μm
ポアサイズ
mixed
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
詳細
The TSKgel® HXL column line consists of eight columns with different pore sizes, TSKgel G1000HXL through TSKgel G7000HXL, and three columns with an extended linear range of the calibration curve, TSKgel GMHXL, TSKgel GMHXL-L and TSKgel MultiporeHXL-M. The calibration curves are shown to the right. Main characteristics are: ultra-low sample adsorption, i.e., the columns show true size exclusion behavior for most polymers, maximum operating temperature for TSKgel HXL-type columns is 60°C for G1000HXL, G2000HXL, G2500HXL and G3000HXL, and 80°C for the remaining columns in the product line. See TSKgel HHR HT columns for operating temperatures of 140°C, the columns are shipped in THF, which can be exchanged for a limited number of organic solvents. TSKgel HXL-type columns are conventional GPC columns with column dimensions of 7.8mm ID x 30cm.
物理的形状
Shipped in THF.
その他情報
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)