Merck
900908
L-Leucine-13C, d7 (2,3,3,4,5,5,5-d7, pro-R-methyl-13C)
≥97 atom % 13C, ≥95 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5D7H6NO2
分子量:
139.21
UNSPSCコード:
12352209
同位体純度
≥97 atom % 13C
≥95 atom % D
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
光学純度
≥98% (at α-carbon)
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
質量シフト
M+8
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900908-BULK:
900908-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)