About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)CO2CD3 · HCl
分子量:
218.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
mp
157 °C
アプリケーション
peptide synthesis
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i1D3;
InChI Key
SWVMLNPDTIFDDY-SSUNAKLMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)