Merck
919756
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-(phenyl-3,5-13C2,2,4,6-d3)
≥90 atom % D ((at position 4)), ≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D ((at position 2,6)), ≥90% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C7D3H8NO2
分子量:
170.19
UNSPSCコード:
12352112
同位体純度
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D ((at position 2,6))
≥90 atom % D ((at position 4))
アッセイ
≥90% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
919756-VAR:
919756-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)