Merck
329894
Sigma-Aldrich
Biphenyl-d10
99 atom % D
別名:
Diphenyl-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5-C6D5
CAS番号:
分子量:
164.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
mp
70-72 °C (lit.)
アプリケーション
electronics
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
ZUOUZKKEUPVFJK-LHNTUAQVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
329894-1G-PW:
329894-BULK:
329894-1G:4548174007518
329894-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Banan Soukarieh et al.
Chemosphere, 210, 85-92 (2018-07-10)
This study was carried out in order to investigate the toxicity on Lebanese soil and to show the impact of the anthropogenic activities, industrialization and urbanization, on the release of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Lebanese soils. Hundred soil samples
Christophe Walgraeve et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(1), 335-347 (2016-10-27)
An analytical method was developed and optimized for the quantification of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and 12 oxygenated PAHs in Taxus baccata leaves. Emphasis was given to the development of an in-cell cleanup step using pressurized solvent extraction, a