product name
TSKgel® G6000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L38
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 16139
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
9 μm
ポアサイズ
ND
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GEL G6000Hxlカラムは、硬質多孔質ポリマービーズが充填されています。 このカラムは、分子量が 40,000,000 Da未満のポリマーの非水性分離に使用されます。輸送時の溶媒(THF)と直接交換できる溶媒の数は限られているため、より広い範囲の有機溶媒が必要な場合はTSK-GEL Hhrタイプのカラムをご使用ください。
適合性
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
物理的形状
Shipped in THF.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ガードカラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)