Merck
813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
別名:
TSKgel®® HXL-H、4 cm x 6 mmガードカラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 13727
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
4 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
mixed
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
G5000HXL – G6000HXLカラムを保護するために使用します。
物理的形状
Shipped in THF.
その他情報
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)