Merck
QTUM0TEX1
Milli-Q
Quantum®研磨カートリッジ
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
別名:
Quantum® TEX研磨カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Quantum®
抵抗性
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
全有機炭素(TOC)残留物
<5 ppb
キャパシティ
33 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 8g NaCl)
適合性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quantum® TEX研磨カートリッジは、特定の用途に影響を及ぼす微量レベルの有機物とイオンを超純水の給水から除去するように設計された、精製ろ体の複合体を備えています。ポリプロピレンとポリエチレンで構成され、超純水の生成に適しています。無菌で高純度の材料から製造されるため、有機物と抽出可能汚染物質の浸出が最小限に抑えられます。Quantum® TEX研磨カートリッジは、Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference装置に使用できます。
アプリケーション
イオンと有機物の両方を保持するこの研磨カートリッジは、ほとんどの実験ニーズに推奨されます。
特徴および利点
  • Milli-Q®純正消耗品により、QTUM0TEX1 - Quantum® TEX研磨カートリッジの交換に対応。
  • 簡単メンテナンス:取り付けと交換が容易。
  • RFID接続用e-Sureタグにより、完全なトレーサビリティー(データ管理)を実現。
  • Organex(合成活性炭とバージンイオン交換樹脂の混合物)を含有。
  • 精製にイオン交換技術を使用。
  • 品質証明書のオンライン入手が可能。
構成
  • Organex(合成活性炭とバージンイオン交換樹脂の混合物)
  • バージンイオン交換樹脂
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany