主要文書
QGARDT1X1
Milli-Q
Q-Gard®精製カートリッジ
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
別名:
Q-Gard® T1精製用カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
can produce high resistivity water from purification media
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Q-Gard®
抵抗性
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
全有機炭素(TOC)残留物
<10 ppb
キャパシティ
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
適合性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Q-Gard® T1精製カートリッジは、Elix®、RO、または蒸留水からイオンおよび有機汚染物質を微量まで除去できるように設計されています。本カートリッジは、抽出可能な汚染物質の浸出を最小限に抑えるために、清浄かつ高純度の材料で構成されています。Q-Gard® T1精製カートリッジは、Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference純水製造装置に使用できます。
特徴および利点
  • Q-Gard® - QGARDT1X1カートリッジフィルターの交換用の純正消耗品。
  • イオン交換および活性炭技術により、イオン・有機汚染物質を含まない水を生成します。
  • 品質証明書のオンライン入手が可能。
構成
イオン除去のための未使用イオン交換樹脂
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany