主要文書
QGARDTL01
Milli-Q
Q-Gard®精製カートリッジ
For Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems connected to a pure water feed source
別名:
Q-Gard® TL研磨カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Q-Gard®
キャパシティ
43 g/L ion exchange capacity (NaCl)
適合性
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Q-Gard® TL研磨カートリッジは、精製水を通したときに、イオン性および有機性汚染物質を微量レベルまで除去するように設計されている、交換用カートリッジです。このカートリッジは、抽出可能汚染物質の浸出を最小限に抑えるために、無菌で高純度の材料から製造されています。Q-Gard® TL研磨カートリッジは、Elix® Gulfstream / LargeおよびRiOs Large純水製造装置で使用できます。
アプリケーション
この研磨カートリッジは、イオンと有機物の両方を保持します。
特徴および利点
  • Q-Gard® – QGARDTL01研磨カートリッジの交換用の純正消耗品。
  • イオン交換、活性炭、深層ろ過技術により、イオン性および有機汚染物質のない水を生成。
構成
脱イオンのための未使用のイオン交換樹脂
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1