Merck
816141
TSKgel® GMHXL HPLC Column
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
別名:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L21
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 16141
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
9 μm
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
TSK-GEL GMHxl混床式カラムは、微細孔の平均サイズが異なる硬質ポリマービーズの混合物が充填され、有機可溶性工業用ポリマーの分析に使用されます。混床式カラムや線形カラムは、試料中のポリマー分子量が広範囲に分布すると予測される場合に使用されます。 TSKgel GMHxlでは、分子量が数100万Daまでのポリマーに対して高い分解能が得られます。輸送時の溶媒であるTHFは、ベンゼン、クロロホルム、トルエン、およびキシレンに置き換えることができますが、ジクロロメタンとジクロロエタンには置き換えられません。輸送時の溶媒と直接交換できる溶媒の数は限られているため、より広い範囲の有機溶媒が必要な場合はTSK-GEL Hhrタイプのカラムをご使用ください。
物理的形状
Shipped in THF.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)