Merck
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
別名:
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
L × 内径:
4 cm × 6 mm
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
polystyrene-divinylbenzene phase
ポアサイズ:
mixed
Matrix:
polymeric particle platform
製品名
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 18404
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
4 cm × 6 mm
Matrix
polymeric particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
mixed
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
物理的形状
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)