製品名
Unix™ SEC-200 UHPLC Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L59
詳細
protein molecular weight range - 5,000 - 1,250,000 Da
製品種目
Unix™
メーカー/製品名
Unix
包装
1 ea of
パラメーター
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
テクニック
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica
fully porous particle
マトリックス活性基
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
粒径
1.8 μm
ポアサイズ
200 Å average pore size
pH範囲
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Utilizing proprietary surface technologies, Unix™ SEC-200 phase is made of uniform, hydrophilic, and neutral nanometer thick films chemically bonded to high purity and mechanically stabilized silica with the particle size of 1.8 μm. The combination of small particle size and large pore volume of Unix SEC-300 renders the highest separation effciency and resolution of analytes. The well controlled surface chemisty results in excellent lot-to-lot reproducibility. The unique bonding chemistry, coupled with the maximized bonding density, allows Unix SEC-200 to provide high stability and negligible non-specific interactions. Typical applications for the Unix SEC-200 columns include separation and analysis of biological molecules and water-soluble polymers.
法的情報
Unix is a trademark of Sepax Technologies
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777303:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)