戻る
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
Products
製品区分
columns (2)
pH値
機構・機関
USP Suitability
分離法
ID(mm)
長さ(cm)
カラム材
容量
Particle Size (µm)
孔径(Å)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
Z777304
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
表示
価格を表示
Z777303
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
表示
価格を表示
Z777305
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase