product name
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L59
製品種目
SRT®
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Sepax 213100-4615
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
マトリックス
spherical silica particle platform
マトリックス活性基
diol bonding phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
operating pH range
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
法的情報
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777308:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート