Merck
818255
固定1μmフリット付きエンドフィッティング、TSKgel®Super Seriesカラム用
stainless steel frit, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
別名:
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
ポアサイズ:
1 μm
物質
stainless steel frit
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Tosoh 18255
テクニック
HPLC: suitable
ポアサイズ
1 μm
適合性
Tosoh TSKgel® Super Series columns
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)