安全性情報
808095
エンドフィッティング、固定2 μmフリット付き、7.8 mm I.D. TSKgel®ステンレス鋼カラム用
stainless steel, pkg of 1 ea
別名:
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Tosoh 08095
テクニック
HPLC: suitable
ポアサイズ
2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)