Merck
816104
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ
Pyrex frit, pkg of 1 ea
別名:
TSKgel® Hardware and Accessories
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
ポアサイズ:
10 μm
物質
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Tosoh 16104
テクニック
LPLC: suitable
ポアサイズ
10 μm
適合性
Tosoh 5 mm ID TSKgel Glass Columns
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)