Merck
58626
Supelco
T字型
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
別名:
Valco®ユニオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI Valco® ZT1C
穴サイズ
0.25 mm
フィッティング
10-32 female Valco for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
適合性
for connecting 1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に記載のない限り、ステンレス製ナット、フェラルが含まれています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)