Merck
22949
Supelco
Valco®ユニオン
zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
別名:
Valco® Unions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI Valco® IZR21C
穴サイズ
0.25 mm
フィッティング
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
適合性
for connecting 1/8 to 1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に記載のない限り、ステンレス製ナット、フェラルが含まれています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2